Läs mer
EPA-metod 502 VOC-blandning 380 2000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3-Trichlorobenzene∣1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2-Chlorotoluene∣4-Chlorotoluene∣Bromobenzene∣Chlorobenzene |
| CAS | 87-61-6, 120-82-1, 95-50-1, 541-73-1, 106-46-7, 95-49-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,2,3-Trichlorobenzene∣1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2-Chlorotoluene∣4-Chlorotoluene∣Bromobenzene∣Chlorobenzene |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 1,2,3-Trichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,2,4-Trichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,2-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,3-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣2-Chlorotoluene 2000 μg/mL∣4-Chlorotoluene 2000 μg/mL∣Bromobenzene 2000 μg/mL∣Chlorobenzene 2000 μg/mL |