Läs mer
EPA-metod 503.1 aromatisk och alkenblandning 381 200 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3-Trichlorobenzene∣1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3,5-Trimethylbenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2-Chlorotoluene∣4-Chlorotoluene∣4-Cymene∣Benzene∣Bromobenzene∣Chlorobenzene∣Ethylbenzene∣Hexachlorobutadiene∣Isopropylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣n-Butylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Propylbenzene∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣sec-Butylbenzene∣Styrene∣tert-Butylbenzene∣Tetrachloroethene∣Toluene∣Trichloroethene |
| CAS | 87-61-6, 120-82-1, 95-63-6, 95-50-1, 108-67-8, 541-73-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,2,3-Trichlorobenzene∣1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3,5-Trimethylbenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2-Chlorotoluene∣4-Chlorotoluene∣4-Cymene∣Benzene∣Bromobenzene∣Chlorobenzene∣Ethylbenzene∣Hexachlorobutadiene∣Isopropylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣n-Butylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Propylbenzene∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣sec-Butylbenzene∣Styrene∣tert-Butylbenzene∣Tetrachloroethene∣Toluene∣Trichloroethene |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 1,2,3-Trichlorobenzene 200 μg/mL∣1,2,4-Trichlorobenzene 200 μg/mL∣1,2,4-Trimethylbenzene 200 μg/mL∣1,2-Dichlorobenzene 200 μg/mL∣1,3,5-Trimethylbenzene 200 μg/mL∣1,3-Dichlorobenzene 200 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 200 μg/mL∣2-Chlorotoluene 200 μg/mL∣4-Chlorotoluene 200 μg/mL∣4-Cymene 200 μg/mL∣Benzene 200 μg/mL∣Bromobenzene 200 μg/mL∣Chlorobenzene 200 μg/mL∣Ethylbenzene 200 μg/mL∣Hexachlorobutadiene 200 μg/mL∣Isopropylbenzene 200 μg/mL∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 200 μg/mL∣Naphthalene 200 μg/mL∣n-Butylbenzene 200 μg/mL∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 200 μg/mL∣Propylbenzene 200 μg/mL∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) 200 μg/mL∣sec-Butylbenzene 200 μg/mL∣Styrene 200 μg/mL∣tert-Butylbenzene 200 μg/mL∣Tetrachloroethene 200 μg/mL∣Toluene 200 μg/mL∣Trichloroethene 200 μg/mL |