Läs mer
EPA-metod 503.1 Aromatisk och alkenblandning 382 2000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312882
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30312882 1 ml
1 options
Produktkod. 30312882 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000382ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3-Trichlorobenzene∣1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3,5-Trimethylbenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2-Chlorotoluene∣4-Chlorotoluene∣4-Cymene∣Benzene∣Bromobenzene∣Chlorobenzene∣Ethylbenzene∣Hexachlorobutadiene∣Isopropylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣n-Butylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Propylbenzene∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣sec-Butylbenzene∣Styrene∣tert-Butylbenzene∣Tetrachloroethene∣Toluene∣Trichloroethene
CAS 87-61-6, 120-82-1, 95-63-6, 95-50-1, 108-67-8, 541-73-1
Analyt- eller komponentnamn 1,2,3-Trichlorobenzene∣1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3,5-Trimethylbenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2-Chlorotoluene∣4-Chlorotoluene∣4-Cymene∣Benzene∣Bromobenzene∣Chlorobenzene∣Ethylbenzene∣Hexachlorobutadiene∣Isopropylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣n-Butylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Propylbenzene∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣sec-Butylbenzene∣Styrene∣tert-Butylbenzene∣Tetrachloroethene∣Toluene∣Trichloroethene
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Metanol
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1,2,3-Trichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,2,4-Trichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,2,4-Trimethylbenzene 2000 μg/mL∣1,2-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,3,5-Trimethylbenzene 2000 μg/mL∣1,3-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣2-Chlorotoluene 2000 μg/mL∣4-Chlorotoluene 2000 μg/mL∣4-Cymene 2000 μg/mL∣Benzene 2000 μg/mL∣Bromobenzene 2000 μg/mL∣Chlorobenzene 2000 μg/mL∣Ethylbenzene 2000 μg/mL∣Hexachlorobutadiene 2000 μg/mL∣Isopropylbenzene 2000 μg/mL∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 2000 μg/mL∣Naphthalene 2000 μg/mL∣n-Butylbenzene 2000 μg/mL∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 2000 μg/mL∣Propylbenzene 2000 μg/mL∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) 2000 μg/mL∣sec-Butylbenzene 2000 μg/mL∣Styrene 2000 μg/mL∣tert-Butylbenzene 2000 μg/mL∣Tetrachloroethene 2000 μg/mL∣Toluene 2000 μg/mL∣Trichloroethene 2000 μg/mL