Läs mer
EPA Metod 5035, High Level, P/T metanol, 5 ml, smart leverans PFA-rör, 100/pk, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30328737
Change view
Analyt- eller komponentnamn:
Metanol
Produktkod. Analyt- eller komponentnamn
30328737 Metanol
1 options
Produktkod. 30328737 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREO000020
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
CAS 67-56-1
Analyt- eller komponentnamn Metanol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C H4 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Methanol, Methyl alcohol
InChI formel InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
LEDER CO
IUPAC-namn metanol
Industry Type Miljötester
Molekylvikt (g/mol) 32.04
Formel vikt 32,0262 g/mol