Läs mer
EPA-metod 5035, låg nivå klar flaska, 20% bisulfatlösning, omrörningsbar, Tared, 5 ml, 72/cs, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Bisulfite (mixture of NaHSO3 and Na2S2O5) |
| CAS | 7631-90-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Natriumbisulfit (blandning av NaHSO3 och Na2S2O5) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | NaHSO3 |
| Koncentration | 20 % |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Sulfurous Acid Monosodium Salt, E 222, FR-62, Hydrogen Sodium Sulfite, Hydrogen Sulfite Sodium, Monosodium Sulfite, Sodium Acid Sulfite, Sodium Bisulfite, Sodium Bisulfite (NaHSO3), Sodium Bisulphite, Sodium Hydrogen Sulfite, Sodium Sulfite (NaHSO3); |
| LEDER | [Na+].OS(=O)[O-] |
| Industry Type | Miljötester |
| Visa mer |