Läs mer
EPA-metod 505 organohalid-pesticidblandning 388 200 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317286
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30317286 1 ml
1 options
Produktkod. 30317286 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000388ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alachlor∣Aldrin∣Atrazine∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣cis-Nonachlor∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Methoxychlor∣Simazine∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer)∣trans-Nonachlor
CAS 15972-60-8, 309-00-2, 1912-24-9, 5103-71-9, 5103-73-1, 60-57-1
Analyt- eller komponentnamn Alachlor∣Aldrin∣Atrazine∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣cis-Nonachlor∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Methoxychlor∣Simazine∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer)∣trans-Nonachlor
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Metanol
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Alachlor 200 μg/mL∣Aldrin 200 μg/mL∣Atrazine 200 μg/mL∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer) 200 μg/mL∣cis-Nonachlor 200 μg/mL∣Dieldrin 200 μg/mL∣Endrin 200 μg/mL∣gamma-HCH 200 μg/mL∣Heptachlor 200 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 200 μg/mL∣Hexachlorobenzene 200 μg/mL∣Hexachlorocyclopentadiene 200 μg/mL∣Methoxychlor 200 μg/mL∣Simazine 200 μg/mL∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer) 200 μg/mL∣trans-Nonachlor 200 μg/mL