Läs mer
EPA-metod 515.2 Herbicidblandning 402 100-1000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324754
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30324754 1 ml
1 options
Produktkod. 30324754 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000402ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣Acifluorfen∣Bentazone∣Dicamba∣Fenoprop∣Picloram
CAS 94-75-7, 94-82-6, 50594-66-6, 25057-89-0, 1918-00-9, 93-72-1
Analyt- eller komponentnamn 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣Acifluorfen∣Bentazone∣Dicamba∣Fenoprop∣Picloram
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Metanol
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 100 μg/mL∣Fenoprop 100 μg/mL∣Acifluorfen 200 μg/mL∣Dicamba 300 μg/mL∣Picloram 300 μg/mL∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid 1000 μg/mL∣Bentazone 1000 μg/mL