Läs mer
EPA-metod 515.2 metylderivatblandning 403 100-500 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,5-T-methyl ester∣3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester∣Chlorthal-dimethyl∣Dichlorprop-methyl ester∣Dinoseb methyl ether∣Pentachloroanisole |
| CAS | 1928-37-6, 2905-67-1, 1861-32-1, 23844-57-7, 6099-79-2, 1825-21-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,4,5-T-methyl ester∣3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester∣Chlorthal-dimethyl∣Dichlorprop-methyl ester∣Dinoseb methyl ether∣Pentachloroanisole |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2,4,5-T-methyl ester 100 μg/mL∣Chlorthal-dimethyl 100 μg/mL∣Dichlorprop-methyl ester 100 μg/mL∣Pentachloroanisole 100 μg/mL∣Dinoseb methyl ether 200 μg/mL∣3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester 500 μg/mL |