Läs mer
EPA-metod 515.2 Oderivatifierad blandning 404 100-500 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid∣3,5-Dichlorobenzoic acid∣Chlorthal-diacid∣Dichlorprop∣Dinoseb∣Pentachlorophenol |
| CAS | 93-76-5, 51-36-5, 2136-79-0, 120-36-5, 88-85-7, 87-86-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid∣3,5-Dichlorobenzoic acid∣Chlorthal-diacid∣Dichlorprop∣Dinoseb∣Pentachlorophenol |
| Frakt skick | +20 °C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid 100 μg/mL∣Chlorthal-diacid 100 μg/mL∣Dichlorprop 100 μg/mL∣Pentachlorophenol 100 μg/mL∣Dinoseb 200 μg/mL∣3,5-Dichlorobenzoic acid 500 μg/mL |