Läs mer
EPA-metod 515.3 oberoende kontrollstandardblandning 407 10-100 μg/ml i metyltert butyleter, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30320715
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30320715 1 ml
1 options
Produktkod. 30320715 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000407MB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5-T-methyl ester∣2,4-DB-methyl ester∣2,4-D-methyl ester∣3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester∣4-Nitroanisole∣Acifluorfen methyl ester∣Bentazone-methyl∣Chloramben methyl ester∣Chlorthal-dimethyl∣Dalapon-methyl ester∣Dicamba-methyl ester∣Dichlorprop-methyl ester∣Dinoseb methyl ether∣Fenoprop-methyl ester∣Pentachloroanisole∣Picloram-methyl ester
CAS 1928-37-6, 18625-12-2, 1928-38-7, 2905-67-1, 100-17-4, 50594-67-7
Analyt- eller komponentnamn 2,4,5-T-methyl ester∣2,4-DB-methyl ester∣2,4-D-methyl ester∣3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester∣4-Nitroanisole∣Acifluorfen methyl ester∣Bentazone-methyl∣Chloramben methyl ester∣Chlorthal-dimethyl∣Dalapon-methyl ester∣Dicamba-methyl ester∣Dichlorprop-methyl ester∣Dinoseb methyl ether∣Fenoprop-methyl ester∣Pentachloroanisole∣Picloram-methyl ester
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris MTBE
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pentachloroanisole 10 μg/mL∣2,4,5-T-methyl ester 25 μg/mL∣Fenoprop-methyl ester 25 μg/mL∣3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester 50 μg/mL∣Acifluorfen methyl ester 50 μg/mL∣Chloramben methyl ester 50 μg/mL∣Dicamba-methyl ester 50 μg/mL∣2,4-DB-methyl ester 100 μg/mL∣2,4-D-methyl ester 100 μg/mL∣4-Nitroanisole 100 μg/mL∣Bentazone-methyl 100 μg/mL∣Chlorthal-dimethyl 100 μg/mL∣Dalapon-methyl ester 100 μg/mL∣Dichlorprop-methyl ester 100 μg/mL∣Dinoseb methyl ether 100 μg/mL∣Picloram-methyl ester 100 μg/mL