Läs mer
EPA-metod 515.3 Laboratorieprestandakontrollblandning 406 12,5-25 μg/ml i metyltert butyleter, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-DB-methyl ester∣4-Nitroanisole∣Chloramben methyl ester∣Dinoseb methyl ether |
| CAS | 18625-12-2, 100-17-4, 7286-84-2, 6099-79-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,4-DB-methyl ester∣4-Nitroanisole∣Chloramben methyl ester∣Dinoseb methyl ether |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | MTBE |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Chloramben methyl ester 12.5 μg/mL∣2,4-DB-methyl ester 25 μg/mL∣4-Nitroanisole 25 μg/mL∣Dinoseb methyl ether 25 μg/mL |