Läs mer
EPA-metod 524.2 Blanda med gaser, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15235786 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15235786 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 15235786 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer 5242VCX200G
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
1,1,1,2-tetrakloretan630-20-6200 μg/ml
1,1,1-trikloretan71-55-6200 μg/ml
1,1,2,2-tetrakloretan79-34-5200 μg/ml
1,1,2-trikloretan79-00-5200 μg/ml
1,1-dikloretan75-34-3200 μg/ml
1,1-dikloreten75-35-4200 μg/ml
1,1-diklorpropen563-58-6200 μg/ml
1,2,3-Triklorbensen87-61-6200 μg/ml
1,2,3-Triklorpropan96-18-4200 μg/ml
1,2,4-triklorbensen120-82-1200 μg/ml
1,2,4-trimetylbensen95-63-6200 μg/ml
1,2-dibrom-3-klorpropan96-12-8200 μg/ml
1,2-dibrometan106-93-4200 μg/ml
1,2-diklorbensen95-50-1200 μg/ml
1,2-dikloretan107-06-2200 μg/ml
1,2-diklorpropan78-87-5200 μg/ml
1,3,5-trimetylbensen108-67-8200 μg/ml
1,3-diklorbensen541-73-1200 μg/ml
1,3-diklorpropan142-28-9200 μg/ml
1,4-diklorbensen106-46-7200 μg/ml
2,2-diklorpropan594-20-7200 μg/ml
2-klortoluen95-49-8200 μg/ml
4-klortoluen106-43-4200 μg/ml
Bensen71-43-2200 μg/ml
Brombensen108-86-1200 μg/ml
Bromklormetan74-97-5200 μg/ml
Bromdiklormetan75-27-4200 μg/ml
Bromoform75-25-2200 μg/ml
Brommetan74-83-9200 μg/ml
Koltetraklorid56-23-5200 μg/ml
Klorbensen108-90-7200 μg/ml
Kloretan75-00-3200 μg/ml
Kloroform67-66-3200 μg/ml
Klorometan74-87-3200 μg/ml
cis-1,2-dikloreten156-59-2200 μg/ml
cis-1,3-diklorpropen10061-01-5200 μg/ml
Dibromklormetan124-48-1200 μg/ml
Dibrommetan74-95-3200 μg/ml
Diklordifluormetan75-71-8200 μg/ml
Etylbensen100-41-4200 μg/ml
Hexaklorbutadien87-68-3200 μg/ml
Isopropylbensen98-82-8200 μg/ml
Metylenklorid75-09-2200 μg/ml
m-xylen108-38-3200 μg/ml
Naftalen91-20-3200 μg/ml
n-butylbensen104-51-8200 μg/ml
n-propylbensen103-65-1200 μg/ml
o-xylen95-47-6200 μg/ml
p-isopropyltoluen99-87-6200 μg/ml
p-xylen106-42-3200 μg/ml
sek-butylbensen135-98-8200 μg/ml
Styren100-42-5200 μg/ml
tert-butylbensen98-06-6200 μg/ml
Tetrakloreten127-18-4200 μg/ml
Toluen108-88-3200 μg/ml
trans-1,2-dikloreten156-60-5200 μg/ml
trans-1,3-diklorpropen10061-02-6200 μg/ml
Trikloreten79-01-6200 μg/ml
Triklorfluormetan75-69-4200 μg/ml
Vinylklorid75-01-4200 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EPA Method 5242 Mix with Gasses
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 98-82-8, 87-68-3, 108-38-3, 96-18-4, 87-61-6, 630-20-6
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis-rapporter riktar sig mot analyter med 2 ±% noggrannhet och korrekt för råmaterialrenhet.
CAS Max % 0.02
Metoder För US EPA Method 524.2
Analyt- eller komponentnamn 1,1,1
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certifierat referensmaterial
Lösningsmedel eller matris Metanol-P och T
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 200μg/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • EPA Method 5242 Mix with Gasses
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning