Läs mer
EPA-metod 524.3 0055 Intern standardblandning 2000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315309
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30315309 1 ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30315309 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000055ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemiskt namn eller material 1,4-Dichlorobenzene-D4∣1,4-Difluorobenzene∣Chlorobenzene D5
CAS 3855-82-1, 540-36-3, 3114-55-4
Analyt- eller komponentnamn 1,4-Dichlorobenzene-D4∣1,4-Difluorobenzene∣Chlorobenzene D5
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Metanol
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1,4-Dichlorobenzene-D4 2000 μg/mL∣1,4-Difluorobenzene 2000 μg/mL∣Chlorobenzene D5 2000 μg/mL
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.