Läs mer
EPA-metod 525.1 PAH blandning 385 500 μg/ml i toluen, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30321025
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30321025 1 ml
1 options
Produktkod. 30321025 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000385TO
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acenaphthylene∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(j)fluoranthene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Phenanthrene∣Pyrene
CAS 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 205-82-3, 207-08-9, 50-32-8
Analyt- eller komponentnamn Acenaphthylene∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(j)fluoranthene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Phenanthrene∣Pyrene
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Toluen
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Acenaphthylene 500 μg/mL∣Anthracene 500 μg/mL∣Benz[a]anthracene 500 μg/mL∣Benzo(j)fluoranthene 500 μg/mL∣Benzo(k)fluoranthene 500 μg/mL∣Benzo[a]pyrene 500 μg/mL∣Benzo[ghi]perylene 500 μg/mL∣Chrysene 500 μg/mL∣Dibenzo(a,h)anthracene 500 μg/mL∣Fluorene 500 μg/mL∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene 500 μg/mL∣Phenanthrene 500 μg/mL∣Pyrene 500 μg/mL