Läs mer
EPA Method 525.2 GC/MS Performance Check Mixture 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-DDT∣Decafluorotriphenylphosphine∣Endrin |
| CAS | 50-29-3, 5074-71-5, 72-20-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4,4'-DDT∣Decafluorotriphenylphosphine∣Endrin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetone |
| Kvantitet | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 4,4'-DDT 1000 μg/mL∣Decafluorotriphenylphosphine 1000 μg/mL∣Endrin 1000 μg/mL |