Läs mer
EPA Method 525.2 Organonitrogen Pesticide Mixture 500 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30321159
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30321159 1 ml
1 options
Produktkod. 30321159 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09000339AC
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alachlor∣Ametryn∣Atraton∣Atrazine∣Bromacil∣Butachlor∣Butylate∣Chlorpropham∣Cyanazine∣Cycloate∣Diphenamid∣EPTC∣Etridiazole∣Fenarimol∣Fluridone∣Hexazinone∣Metolachlor∣MGK 264∣Molinate∣Napropamide∣Norflurazon∣Pebulate∣Prometon∣Prometryn∣Propachlor∣Propazine∣Propyzamide∣Simazine∣Simetryn∣Tebuthiuron∣Terbacil∣Terbutryn∣Triadimefon∣Tricyclazole∣Trifluralin∣Vernolate
CAS 15972-60-8, 834-12-8, 1610-17-9, 1912-24-9, 314-40-9, 23184-66-9
Analyt- eller komponentnamn Alachlor∣Ametryn∣Atraton∣Atrazine∣Bromacil∣Butachlor∣Butylate∣Chlorpropham∣Cyanazine∣Cycloate∣Diphenamid∣EPTC∣Etridiazole∣Fenarimol∣Fluridone∣Hexazinone∣Metolachlor∣MGK 264∣Molinate∣Napropamide∣Norflurazon∣Pebulate∣Prometon∣Prometryn∣Propachlor∣Propazine∣Propyzamide∣Simazine∣Simetryn∣Tebuthiuron∣Terbacil∣Terbutryn∣Triadimefon∣Tricyclazole∣Trifluralin∣Vernolate
Frakt skick Room Temperature
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Acetone
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Alachlor 500 μg/mL∣Ametryn 500 μg/mL∣Atraton 500 μg/mL∣Atrazine 500 μg/mL∣Bromacil 500 μg/mL∣Butachlor 500 μg/mL∣Butylate 500 μg/mL∣Chlorpropham 500 μg/mL∣Cyanazine 500 μg/mL∣Cycloate 500 μg/mL∣Diphenamid 500 μg/mL∣EPTC 500 μg/mL∣Etridiazole 500 μg/mL∣Fenarimol 500 μg/mL∣Fluridone 500 μg/mL∣Hexazinone 500 μg/mL∣Metolachlor 500 μg/mL∣MGK 264 500 μg/mL∣Molinate 500 μg/mL∣Napropamide 500 μg/mL∣Norflurazon 500 μg/mL∣Pebulate 500 μg/mL∣Prometon 500 μg/mL∣Prometryn 500 μg/mL∣Propachlor 500 μg/mL∣Propazine 500 μg/mL∣Propyzamide 500 μg/mL∣Simazine 500 μg/mL∣Simetryn 500 μg/mL∣Tebuthiuron 500 μg/mL∣Terbacil 500 μg/mL∣Terbutryn 500 μg/mL∣Triadimefon 500 μg/mL∣Tricyclazole 500 μg/mL∣Trifluralin 500 μg/mL∣Vernolate 500 μg/mL