Läs mer
EPA-metod 525.2 Organofosfor-pesticidblandning 500 μg/ml i aceton, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (EZ)-Tetrachlorvinphos∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Disulfoton-sulfone∣Disulfoton-sulfoxide∣Ethoprophos∣Mevinphos∣Paraoxon-methyl |
| CAS | 961-11-5, 2921-88-2, 62-73-7, 6-5-2497, 7-6-2497, 13194-48-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | (EZ)-Tetrachlorvinphos∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Disulfoton-sulfone∣Disulfoton-sulfoxide∣Ethoprophos∣Mevinphos∣Paraoxon-methyl |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Aceton |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Mevinphos 495.2 μg/mL∣Disulfoton-sulfone 496.3 μg/mL∣Disulfoton-sulfoxide 500 μg/mL∣Dichlorvos 500.1 μg/mL∣(EZ)-Tetrachlorvinphos 502.3 μg/mL∣Chlorpyrifos 503 μg/mL∣Ethoprophos 503 μg/mL∣Paraoxon-methyl 509.4 μg/mL |