Läs mer
EPA-metod 525.2 PAH blandning 386 500 μg/ml i aceton, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30319832
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30319832 1 ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319832 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000386AC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene)∣Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Perylene D12∣Phenanthrene D10∣Pyrene-d10∣Triphenylphosphate
CAS 81-20-9, 15067-26-2, 1719-03-5, 1520-96-3, 1517-22-2, 1718-52-1
Analyt- eller komponentnamn 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene)∣Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Perylene D12∣Phenanthrene D10∣Pyrene-d10∣Triphenylphosphate
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Aceton
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene) 500 μg/mL∣Acenaphthene D10 500 μg/mL∣Chrysene D12 500 μg/mL∣Perylene D12 500 μg/mL∣Phenanthrene D10 500 μg/mL∣Pyrene-d10 500 μg/mL∣Triphenylphosphate 500 μg/mL