Läs mer
EPA-metod 525.2 surrogatlösningsblandning 1000 μg/ml i aceton, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326123
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30326123 1 ml
1 options
Produktkod. 30326123 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09000333AC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene)∣Perylene D12∣Pyrene-d10∣Triphenylphosphate
CAS 81-20-9, 1520-96-3, 1718-52-1, 115-86-6
Analyt- eller komponentnamn 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene)∣Perylene D12∣Pyrene-d10∣Triphenylphosphate
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Aceton
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene) 1000 μg/mL∣Perylene D12 1000 μg/mL∣Pyrene-d10 1000 μg/mL∣Triphenylphosphate 1000 μg/mL