Läs mer
EPA-metod 525.3 Intern standardblandning 500 μg/ml i aceton, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Phenanthrene D10 |
| CAS | 15067-26-2, 1719-03-5, 1517-22-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Phenanthrene D10 |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetone |
| Kvantitet | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Acenaphthene D10 500 μg/mL∣Chrysene D12 500 μg/mL∣Phenanthrene D10 500 μg/mL |