Läs mer
EPA-metod 525.3 PAH blandning 500 μg/ml i aceton, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Acenaphthylene∣Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Isophorone∣Phenanthrene∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Pyrene |
| CAS | 208-96-8, 103-23-1, 120-12-7, 56-55-3, 207-08-9, 50-32-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acenaphthylene∣Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Isophorone∣Phenanthrene∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Pyrene |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Aceton |
| Kvantitet | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Acenaphthylene 500 μg/mL∣Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester 500 μg/mL∣Anthracene 500 μg/mL∣Benz[a]anthracene 500 μg/mL∣Benzo(k)fluoranthene 500 μg/mL∣Benzo[a]pyrene 500 μg/mL∣Benzo[b]fluoranthene 500 μg/mL∣Benzo[ghi]perylene 500 μg/mL∣Chrysene 500 μg/mL∣Dibenzo(a,h)anthracene 500 μg/mL∣Dibutyl phthalate 500 μg/mL∣Diethyl phthalate 500 μg/mL∣Fluorene 500 μg/mL∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene 500 μg/mL∣Isophorone 500 μg/mL∣Phenanthrene 500 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 500 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 500 μg/mL∣Phthalic acid, bis-methyl ester 500 μg/mL∣Pyrene 500 μg/mL |