Learn More
EPA Method 525.3 UCMR 4 Pesticide Mixture 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | alpha-HCH∣Chlorpyrifos∣Dimethipin∣Ethoprophos∣Oxyfluorfen∣Permethrin∣Profenofos∣Tebuconazole∣Tribufos |
| CAS | 319-84-6, 2921-88-2, 55290-64-7, 13194-48-4, 42874-03-3, 52645-53-1 |
| Analyte or Component Names | alpha-HCH∣Chlorpyrifos∣Dimethipin∣Ethoprophos∣Oxyfluorfen∣Permethrin∣Profenofos∣Tebuconazole∣Tribufos |
| Shipping Condition | +20°C |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Quantity | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | alpha-HCH 1000 μg/mL∣Chlorpyrifos 1000 μg/mL∣Dimethipin 1000 μg/mL∣Ethoprophos 1000 μg/mL∣Oxyfluorfen 1000 μg/mL∣Permethrin 1000 μg/mL∣Profenofos 1000 μg/mL∣Tebuconazole 1000 μg/mL∣Tribufos 1000 μg/mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?