Läs mer
EPA-metod 525.3 UCMR 4 surrogatblandning 500 μg/ml i aceton, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309738
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309738 1 ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30309738 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09000264AC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene)∣Benzo(a)pyrene D12∣Triphenylphosphate
CAS 81-20-9, 63466-71-7, 115-86-6
Analyt- eller komponentnamn 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene)∣Benzo(a)pyrene D12∣Triphenylphosphate
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Aceton
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene) 500 μg/mL∣Benzo(a)pyrene D12 500 μg/mL∣Triphenylphosphate 500 μg/mL