Läs mer
Dr. Ehrenstorfer EPA-metod 533 isotoputspädningsstandard 0,5 till 2 μg/ml i metanol:vatten
Beskrivning
- Certifierade referensmaterial
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluoro-2-propoxypropanoic Acid 13C3 (Propionic Acid 13C3), Perfluoroundecanoic Acid 13C7 (1,2,3,4,5,6,7-13C7), 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2) Sodium, Perfluorohexanoic Acid 13C5 (1,2,3,4,6-13C5), Perfluorooctanoic acid 13C8, Perfluorobutanoic acid 13C4, Perfluoroheptanoic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4), Perfluorononanoic acid 13C9, Perfluorooctanesulfonic acid 13C8 sodium, Perfluoropentanoic acid 13C5, Perfluorodecanoic acid 13C6 (1,2,3,4,5,6-13C6), Perfluorobutanesulfonic Acid 13C3 (2,3,4-13C3) Sodium, Perfluorohexanesulfonic Acid 13C3 (1,2,3-13C3) Sodium, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2) Sodium, 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanesulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2) Sodium, Perfluorododecanoic Acid (1,2-13C2) |
| CAS | 3030247-97-0, 2708218-88-4, 2328024-54-8, 1350614-84-4, 1017281-29-6, 2328024-55-9 |
| Frakt skick | 20 °C |
| Koncentration | 0,5 till 2 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | UKAS ISO 17034 |
| Lösningstyp | Blandning |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol/Vatten |
| Industry Type | Miljötester |
| Kvantitet | 1 mL |