Läs mer
EPA Method 533 Isotope Performance Standard, 1-3 μg/ml i metanol:vatten, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 31891582
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
31891582 1 mL
1 options
Produktkod. 31891582 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000795MW
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluorobutanoic acid 13C3 (2,3,4-13C3),Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium,Perfluorooctanoic Acid-13C2
Förpackning Flaska
CAS 2483735-33-5, 960315-53-1, 864071-08-9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Perfluorobutansyra 13C3 (2,3,4-13C3) 1 μg/ml, Perfluoroktansulfonsyra 13C4 (1,2,3,4-13C4) Natrium 3 μg/ml, Perfluoroktansyra-13C2 1 μg/ml
Analyt- eller komponentnamn Perfluorobutanoic acid 13C3 (2,3,4-13C3),Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium,Perfluorooctanoic Acid-13C2
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningstyp Blandning
Typ Multikomponentstandard
Lösningsmedel eller matris Metanol/Vatten
Kvantitet 1 mL
Kvalitet Ograderat