Läs mer
Dr. Ehrenstorfer EPA-metod 537.1 surrogatprimär utspädningsstandard 1 till 4 μg/ml i metanol:vatten
Beskrivning
- Certifierade referensmaterial
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluoro-2-propoxypropanoic Acid 13C3 (Propionic Acid 13C3), 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic Acid D5 (N-Ethyl D5), Perfluorohexanoic Acid 13C2 (1,2-13C2), Perfluorodecanoic Acid 13C2 (1,2-13C2) |
| CAS | 3030247-97-0, 1265205-97-7, 960315-47-3, 960315-50-8 |
| Frakt skick | 20°C |
| Koncentration | 1 to 4 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | UKAS ISO 17034 |
| Lösningstyp | Mixture |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol/Water |
| Industry Type | Environmental Testing |
| Kvantitet | 1 mL |