Läs mer
EPA Method 537 Internal Standard Primary Dilution Standard, 1-4 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid D3 (N-methyl D3),Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium,Perfluorooctanoic Acid-13C2 |
| Förpackning | Bottle |
| CAS | 1400690-70-1, 960315-53-1, 864071-08-9 |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid D3 (N-methyl D3) 4 μg/mL,Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium 3 μg/mL,Perfluorooctanoic Acid-13C2 1 μg/mL |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid D3 (N-methyl D3),Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium,Perfluorooctanoic Acid-13C2 |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningstyp | Mixture |
| Typ | Multi-component Standard |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol/Water |
| Visa mer |