Läs mer
EPA-metod 538-blandning i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acephate∣Aldicarb∣Aldicarb-sulfoxide∣Demeton-S-methyl sulfoxide∣Dicrotophos∣Diisopropyl Methylphosphonate∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Methamidophos∣Quinoline∣Thiofanox |
| CAS | 30560-19-1, 116-06-3, 1646-87-3, 301-12-2, 141-66-2, 1445-75-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acephate∣Aldicarb∣Aldicarb-sulfoxide∣Demeton-S-methyl sulfoxide∣Dicrotophos∣Diisopropyl Methylphosphonate∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Methamidophos∣Quinoline∣Thiofanox |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Acephate 1000 μg/mL∣Aldicarb 1000 μg/mL∣Aldicarb-sulfoxide 1000 μg/mL∣Demeton-S-methyl sulfoxide 1000 μg/mL∣Dicrotophos 1000 μg/mL∣Diisopropyl Methylphosphonate 1000 μg/mL∣Fenamiphos-sulfone 1000 μg/mL∣Fenamiphos-sulfoxide 1000 μg/mL∣Methamidophos 1000 μg/mL∣Thiofanox 1000 μg/mL∣Quinoline 20000 μg/mL |