Läs mer
EPA-metod 552.3 2-brombutansyra 10 000 μg/ml i metyltert-butyleter, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311609
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30311609 1 ml
1 options
Produktkod. 30311609 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010313MB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-bromobutanoic acid
CAS 80-58-0
Analyt- eller komponentnamn 2-bromobutanoic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H7 Br O2
Koncentration 10 000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Butanoic acid, 2-bromo-, Butyric acid, 2-bromo- (6CI,7CI,8CI), 2-Bromobutanoic acid, (RS)-2-Bromobutyric acid, (RS)-α-Bromobutyric acid, (±)-2-Bromobutanoic acid, (±)-2-Bromobutyric acid, (±)-α-Bromobutanoic acid, 2-Bromobutyric acid, DL-2-Bromo-n-butyric acid, DL-α-Bromobutyric acid, NSC 8024, α-Bromo-n-butyric acid, α-Bromobutyric acid
InChI formel InChI=1S/C4H7BrO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)
LEDER CCC(Br)C(=O)O
IUPAC-namn 2-bromobutansyra
Lösningsmedel eller matris MTBE
Molekylvikt (g/mol) 167
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 165,9629 g/mol