Läs mer
EPA-metod 552.3 ÄR 1,2,3-triklopropan 1000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3-Trichloropropane |
| CAS | 96-18-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,2,3-Trichloropropane |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C3 H5 Cl3 |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5Cl3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2 |
| LEDER | ClCC(Cl)CCl |
| IUPAC-namn | 1,2,3-trikloronpropan |
| Visa mer |