Läs mer
EPA-metod 552.3 UCMR 4 200-2000 ug/ml i metyltert-butyleter, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309451
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309451 5 x 1 ml
1 options
Produktkod. 30309451 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGS09000490MB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
CAS 79-08-3, 5589-96-8, 71133-14-7, 79-11-8, 631-64-1, 5278-95-5
Analyt- eller komponentnamn Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris MTBE
Kvantitet 5 x 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Dichloroacetic acid 200 μg/mL∣Bromoacetic acid 300 μg/mL∣Bromochloroacetic acid 300 μg/mL∣Dibromoacetic acid 300 μg/mL∣Dibromochloroacetic acid 300 μg/mL∣Bromodichloroacetic acid 500 μg/mL∣Trichloroacetic acid (TCA) 500 μg/mL∣Chloroacetic acid 2000 μg/mL∣Tribromoacetic acid 2000 μg/mL