Läs mer
EPA-metod 552 Halogenerad ättikblandning 100 μg/ml i metyltert-butyleter, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314364
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30314364 1 ml
1 options
Produktkod. 30314364 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09000361MB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dalapon∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
CAS 79-08-3, 5589-96-8, 71133-14-7, 79-11-8, 75-99-0, 631-64-1
Analyt- eller komponentnamn Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dalapon∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris MTBE
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Bromoacetic acid 100 μg/mL∣Bromochloroacetic acid 100 μg/mL∣Bromodichloroacetic acid 100 μg/mL∣Chloroacetic acid 100 μg/mL∣Dalapon 100 μg/mL∣Dibromoacetic acid 100 μg/mL∣Dibromochloroacetic acid 100 μg/mL∣Dichloroacetic acid 100 μg/mL∣Tribromoacetic acid 100 μg/mL∣Trichloroacetic acid (TCA) 100 μg/mL