Läs mer
EPA-metod 552 Halogenerad ättikablandning 80-800 μg/ml i metyltert-butyleter, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA) |
| CAS | 79-08-3, 5589-96-8, 71133-14-7, 79-11-8, 631-64-1, 5278-95-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | MTBE |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Dichloroacetic acid 80 μg/mL∣Bromoacetic acid 120 μg/mL∣Bromochloroacetic acid 120 μg/mL∣Bromodichloroacetic acid 120 μg/mL∣Dibromoacetic acid 120 μg/mL∣Dibromochloroacetic acid 120 μg/mL∣Trichloroacetic acid (TCA) 200 μg/mL∣Chloroacetic acid 800 μg/mL∣Tribromoacetic acid 800 μg/mL |