Läs mer
EPA Method 555 Chlorinated Acids Mixture 464 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid∣3,5-Dichlorobenzoic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣4-Nitrophenol∣Dinoseb∣MCPA∣Mecoprop∣Pentachlorophenol |
| CAS | 93-76-5, 51-36-5, 94-82-6, 100-02-7, 88-85-7, 94-74-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid∣3,5-Dichlorobenzoic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣4-Nitrophenol∣Dinoseb∣MCPA∣Mecoprop∣Pentachlorophenol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid 1000 μg/mL∣3,5-Dichlorobenzoic acid 1000 μg/mL∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid 1000 μg/mL∣4-Nitrophenol 1000 μg/mL∣Dinoseb 1000 μg/mL∣MCPA 1000 μg/mL∣Mecoprop 1000 μg/mL∣Pentachlorophenol 1000 μg/mL |