Läs mer
EPA-metod 556 karbonylblandning 457 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311285
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30311285 1 ml
1 options
Produktkod. 30311285 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000457AL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Heptanal∣Acetaldehyde∣Benzaldehyde∣Butanal∣Caproic aldehyde∣Crotonaldehyde (Butenal)∣Cyclohexanone∣Decanal∣Formaldehyde∣Glyoxal∣n-Valeraldehyde∣Octanal∣Pelargonaldehyde∣Propionaldehyde∣Pyruvaldehyde
CAS 111-71-7, 75-07-0, 100-52-7, 123-72-8, 66-25-1, 123-73-9
Analyt- eller komponentnamn 1-Heptanal∣Acetaldehyde∣Benzaldehyde∣Butanal∣Caproic aldehyde∣Crotonaldehyde (Butenal)∣Cyclohexanone∣Decanal∣Formaldehyde∣Glyoxal∣n-Valeraldehyde∣Octanal∣Pelargonaldehyde∣Propionaldehyde∣Pyruvaldehyde
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1-Heptanal 1000 μg/mL∣Acetaldehyde 1000 μg/mL∣Benzaldehyde 1000 μg/mL∣Butanal 1000 μg/mL∣Caproic aldehyde 1000 μg/mL∣Crotonaldehyde (Butenal) 1000 μg/mL∣Cyclohexanone 1000 μg/mL∣Decanal 1000 μg/mL∣Formaldehyde 1000 μg/mL∣Glyoxal 1000 μg/mL∣n-Valeraldehyde 1000 μg/mL∣Octanal 1000 μg/mL∣Pelargonaldehyde 1000 μg/mL∣Propionaldehyde 1000 μg/mL∣Pyruvaldehyde 1000 μg/mL