Läs mer
EPA-metod 6020 Ca, Fe, K, Mg, Na @ 2000 mg/l, 100 ml. Del av Kit # 4600432, VHG™
Beskrivning
EPA-metod 6020 Ca, Fe, K, Mg, Na @ 2000 mg/l, 100 ml. Del av Kit # 4600432
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium/Iron/Magnesium/Potassium/Sodium |
| CAS | 7440-70-2, 7439-89-6, 7439-95-4, 9-7-7440, 7440-23-5 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Calcium/Iron/Magnesium/Potassium/Sodium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Utspäd HNO3 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Calcium 2000 mg/L/Iron 2000 mg/L/Magnesium 2000 mg/L/Potassium 2000 mg/L/Sodium 2000 mg/L |