Läs mer
EPA-metod 603/8030, VOA-flaska bevarad till pH 4 - 5, 72/cs, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30328741
Change view
Analyt- eller komponentnamn:
Natriumfosfat monobasisk vattenfri
Produktkod. Analyt- eller komponentnamn
30328741 Natriumfosfat monobasisk vattenfri
1 options
Produktkod. 30328741 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREO000027
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Phosphate Monobasic Anhydrous
CAS 7558-80-7
Analyt- eller komponentnamn Natriumfosfat monobasisk vattenfri
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel H2NaO4P
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Dihydrogen Monosodium Phosphate, Dihydrogen Sodium Phosphate, Monobasic Sodium Phosphate, Monobasic Sodium Phosphate (NaH2PO4), Monosodium Dihydrogen Orthophosphate, Monosodium Hydrogen Phosphate, Monosodium Phosphate, Sodium Dihydrogen Monophosphate, Sodium Dihydrogen Orthophosphate, Sodium Dihydrogen Phosphate, Sodium Dihydrogen Phosphate (NaH2PO4), Sodium Hydrogen Phosphate (NaH2PO4), Sodium Monobasic Phosphate, Sodium Monobasic Phosphate (NaH2PO4), Sodium Orthophosphate Monobasic, Sodium Phosphate (Na(H2PO4)), Sodium Phosphate, Monobasic, Sodium primary phosphate
LEDER [O-]P(O)(O)=O.[Na+]
Industry Type Miljötester
Molekylvikt (g/mol) 119.98