Läs mer
EPA Method 608 Organochlorine Pesticide Mixture 391 20 μg/mL in Isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312028
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30312028 1 ml
1 options
Produktkod. 30312028 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000391IO
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Endrin∣Endrin-aldehyde∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)
CAS 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3, 309-00-2, 959-98-8, 319-84-6
Analyt- eller komponentnamn 4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Endrin∣Endrin-aldehyde∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)
Frakt skick Room Temperature
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Isooctane
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 4,4'-DDD 20 μg/mL∣4,4'-DDE 20 μg/mL∣4,4'-DDT 20 μg/mL∣Aldrin 20 μg/mL∣alpha-Endosulfan 20 μg/mL∣alpha-HCH 20 μg/mL∣beta-Endosulfan 20 μg/mL∣beta-HCH 20 μg/mL∣delta-HCH 20 μg/mL∣Dieldrin 20 μg/mL∣Endosulfan-sulfate 20 μg/mL∣Endrin 20 μg/mL∣Endrin-aldehyde 20 μg/mL∣gamma-HCH 20 μg/mL∣Heptachlor 20 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 20 μg/mL