Läs mer
EPA-metod 610 PAH blandning 559 100-2000 μg/ml i metanol: diklormetan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311650
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30311650 1 ml
1 options
Produktkod. 30311650 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000559MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acenaphthene∣Acenaphthylene∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Fluoranthene∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Naphthalene∣Phenanthrene∣Pyrene
CAS 83-32-9, 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 207-08-9, 50-32-8
Analyt- eller komponentnamn Acenaphthene∣Acenaphthylene∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Fluoranthene∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Naphthalene∣Phenanthrene∣Pyrene
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Metanol/diklormetan
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Anthracene 100 μg/mL∣Benz[a]anthracene 100 μg/mL∣Benzo(k)fluoranthene 100 μg/mL∣Benzo[a]pyrene 100 μg/mL∣Chrysene 100 μg/mL∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene 100 μg/mL∣Phenanthrene 100 μg/mL∣Pyrene 100 μg/mL∣Benzo[b]fluoranthene 200 μg/mL∣Benzo[ghi]perylene 200 μg/mL∣Dibenzo(a,h)anthracene 200 μg/mL∣Fluoranthene 200 μg/mL∣Fluorene 200 μg/mL∣Acenaphthene 1000 μg/mL∣Naphthalene 1000 μg/mL∣Acenaphthylene 2000 μg/mL