Läs mer
EPA-metod 614 Organofosfor-pesticidblandning 1000 μg/ml i aceton/hexan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310883
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30310883 1 ml
1 options
Produktkod. 30310883 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000275AH
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azinphos-methyl∣Demeton (O+S)∣Diazinon∣Disulfoton∣Ethion∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl
CAS 86-50-0, 8065-48-3, 333-41-5, 298-04-4, 563-12-2, 121-75-5
Analyt- eller komponentnamn Azinphos-methyl∣Demeton (O+S)∣Diazinon∣Disulfoton∣Ethion∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Aceton/hexan
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Azinphos-methyl 1000 μg/mL∣Demeton (O+S) 1000 μg/mL∣Diazinon 1000 μg/mL∣Disulfoton 1000 μg/mL∣Ethion 1000 μg/mL∣Malathion 1000 μg/mL∣Parathion-ethyl 1000 μg/mL∣Parathion-methyl 1000 μg/mL