Läs mer
EPA Method 622.1 Pesticide Mixture 392 1000 μg/mL in Methyl tert Butyl Ether, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aspon∣Dichlofenthion∣Famphur∣Fenitrothion∣Fonofos∣Phosmet∣Thionazin |
| CAS | 3244-90-4, 97-17-6, 52-85-7, 122-14-5, 944-22-9, 732-11-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Aspon∣Dichlofenthion∣Famphur∣Fenitrothion∣Fonofos∣Phosmet∣Thionazin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | MTBE |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Aspon 1000 μg/mL∣Dichlofenthion 1000 μg/mL∣Famphur 1000 μg/mL∣Fenitrothion 1000 μg/mL∣Fonofos 1000 μg/mL∣Phosmet 1000 μg/mL∣Thionazin 1000 μg/mL |