Läs mer
EPA-metod 624.1 surrogatblandning vid 2000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromofluorobenzene∣Fluorobenzene∣Pentafluorobenzene |
| CAS | 460-00-4, 462-06-6, 363-72-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Bromofluorobenzene∣Fluorobenzene∣Pentafluorobenzene |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 4-Bromofluorobenzene 2000 μg/mL∣Fluorobenzene 2000 μg/mL∣Pentafluorobenzene 2000 μg/mL |