Läs mer
EPA Method 624/625 Tuning Standards Mixture 1000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309120
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309120 1 ml
1 options
Produktkod. 30309120 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000281DI
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Benzidine∣4,4'-DDT∣Decafluorotriphenylphosphine∣Pentachlorophenol
CAS 92-87-5, 50-29-3, 5074-71-5, 87-86-5
Analyt- eller komponentnamn 4,4'-Benzidine∣4,4'-DDT∣Decafluorotriphenylphosphine∣Pentachlorophenol
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 4,4'-Benzidine 1000 μg/mL∣4,4'-DDT 1000 μg/mL∣Decafluorotriphenylphosphine 1000 μg/mL∣Pentachlorophenol 1000 μg/mL