Learn More
EPA-metod 625.1 surrogatblandning 1000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluorophenol∣2-Nitrophenol-d4∣Aniline D5∣Nitrobenzene D5∣Phenol-d5∣Pyridine D5 |
| CAS | 367-12-4, 93951-78-1, 4165-61-1, 4165-60-0, 4165-62-2, 7291-22-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Fluorophenol∣2-Nitrophenol-d4∣Aniline D5∣Nitrobenzene D5∣Phenol-d5∣Pyridine D5 |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Kvantitet | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2-Fluorophenol 1000 μg/ml∣2-Nitrophenol-d4 1000 μg/ml∣Aniline D5 1000 μg/ml∣Nitrobenzene D5 1000 μg/ml∣Phenol-d5 1000 μg/ml∣Pyridine D5 1000 μg/ml |