Läs mer
EPA Method 625 Mixture 247 1000-2000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30320836
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30320836 1 ml
1 options
Produktkod. 30320836 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000247DI
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4,5-Tetrachlorophenol∣2,3,4,6-Tetrachlorophenol∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dichlorophenol∣2-Chlorophenol∣2-Methylphenol∣3,4-Dichlorophenol∣3-Chlorophenol∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣4-Chlorophenol∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣Carbazole∣Fluoranthene∣n-Decane∣Nitrobenzene∣n-Octadecane∣Pentachlorophenol∣Phenol∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester
CAS 4901-51-3, 58-90-2, 95-95-4, 88-06-2, 120-83-2, 121-14-2
Analyt- eller komponentnamn 2,3,4,5-Tetrachlorophenol∣2,3,4,6-Tetrachlorophenol∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dichlorophenol∣2-Chlorophenol∣2-Methylphenol∣3,4-Dichlorophenol∣3-Chlorophenol∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣4-Chlorophenol∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣Carbazole∣Fluoranthene∣n-Decane∣Nitrobenzene∣n-Octadecane∣Pentachlorophenol∣Phenol∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester
Frakt skick Room Temperature
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 3-Methylphenol (m-Cresol) 1000 μg/mL∣4-Methylphenol (p-Cresol) 1000 μg/mL∣2,3,4,5-Tetrachlorophenol 2000 μg/mL∣2,3,4,6-Tetrachlorophenol 2000 μg/mL∣2,4,5-Trichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4,6-Trichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4-Dichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 2000 μg/mL∣2,6-Dichlorophenol 2000 μg/mL∣2-Chlorophenol 2000 μg/mL∣2-Methylphenol 2000 μg/mL∣3,4-Dichlorophenol 2000 μg/mL∣3-Chlorophenol 2000 μg/mL∣4-Chlorophenol 2000 μg/mL∣Carbazole 2000 μg/mL∣Fluoranthene 2000 μg/mL∣n-Decane 2000 μg/mL∣Nitrobenzene 2000 μg/mL∣n-Octadecane 2000 μg/mL∣Pentachlorophenol 2000 μg/mL∣Phenol 2000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 2000 μg/mL