Läs mer
EPA Method 634 Carbamate Mixture 395 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butylate∣Cycloate∣EPTC∣Molinate∣Pebulate∣Vernolate |
| CAS | 2008-41-5, 1134-23-2, 759-94-4, 2212-67-1, 1114-71-2, 1929-77-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Butylate∣Cycloate∣EPTC∣Molinate∣Pebulate∣Vernolate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Butylate 1000 μg/mL∣Cycloate 1000 μg/mL∣EPTC 1000 μg/mL∣Molinate 1000 μg/mL∣Pebulate 1000 μg/mL∣Vernolate 1000 μg/mL |