Läs mer
EPA-metod 8010 Halogenerad VOC-blandning 2 2000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,1,2-Tetrachloroethane∣1,1,1-Trichloroethane∣1,1,2,2-Tetrachloroethane∣1,1,2-Trichloroethane∣1,1-Dichloroethane∣1,2,3-Trichloropropane∣1,2-Dichloroethane∣1,2-Dichloropropane∣Chloroform∣Dibromomethane∣Tetrachloroethene∣Tetrachloromethane∣Tribromomethane∣Trichloroethene |
| CAS | 630-20-6, 71-55-6, 79-34-5, 79-00-5, 75-34-3, 96-18-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,1,1,2-Tetrachloroethane∣1,1,1-Trichloroethane∣1,1,2,2-Tetrachloroethane∣1,1,2-Trichloroethane∣1,1-Dichloroethane∣1,2,3-Trichloropropane∣1,2-Dichloroethane∣1,2-Dichloropropane∣Chloroform∣Dibromomethane∣Tetrachloroethene∣Tetrachloromethane∣Tribromomethane∣Trichloroethene |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Lösningstyp | Blandning |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Industry Type | Miljötester |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 1,1,1,2-Tetrachloroethane 2000 μg/mL∣1,1,1-Trichloroethane 2000 μg/mL∣1,1,2,2-Tetrachloroethane 2000 μg/mL∣1,1,2-Trichloroethane 2000 μg/mL∣1,1-Dichloroethane 2000 μg/mL∣1,2,3-Trichloropropane 2000 μg/mL∣1,2-Dichloroethane 2000 μg/mL∣1,2-Dichloropropane 2000 μg/mL∣Chloroform 2000 μg/mL∣Dibromomethane 2000 μg/mL∣Tetrachloroethene 2000 μg/mL∣Tetrachloromethane 2000 μg/mL∣Tribromomethane 2000 μg/mL∣Trichloroethene 2000 μg/mL |