Läs mer
EPA-metod 8015 Arizona kalibreringsstandardblandning 240 10000 μg/ml i diklormetan, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | No. 2 Diesel Oil∣SAE 10W-30 motor oil |
| CAS | 68334-30-5, 329050-13-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | No. 2 Diesel Oil∣SAE 10W-30 motor oil |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Diklorometan |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | No. 2 Diesel Oil 10000 μg/mL∣SAE 10W-30 motor oil 10000 μg/mL |