Läs mer
EPA-metod 8015 intern standardblandning 413 2000 μg/ml i vatten, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313185
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30313185 1 ml
1 options
Produktkod. 30313185 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000413WA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol∣1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol∣2-Chloroacrylonitrile
CAS 1515-14-6, 920-66-1, 920-37-6
Analyt- eller komponentnamn 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol∣1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol∣2-Chloroacrylonitrile
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Vatten
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol 2000 μg/mL∣1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol 2000 μg/mL∣2-Chloroacrylonitrile 2000 μg/mL