Läs mer
EPA-metod 8015 Icke-halogenerad VOC-blandning 410 200 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Butanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Diethylether∣Ethanol |
| CAS | 78-93-3, 108-10-1, 60-29-7, 64-17-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Butanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Diethylether∣Ethanol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2-Butanone 200 μg/mL∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK) 200 μg/mL∣Diethylether 200 μg/mL∣Ethanol 200 μg/mL |